CAS RN 68921-45-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Difenilaminas alquiladas, TRC
CAS: 68921-45-9 Fórmula molecular: C20H27N Peso molecular (g/mol): 281.44 Sinónimo: n-phenyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)aniline Benzenamine, N-phenyl-ar-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-4-tert-octyldiphenylamine Nombre IUPAC: N-fenil-4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)anilina SMILES: CC(C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2)(C)CC(C)(C)C