CAS RN 6890-65-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3alfa,5alfa)-3,17-Dihidroxipregnana-20-una, TRC
CAS: 6890-65-9 Fórmula molecular: C21 H34 O3 Peso molecular (g/mol): 334.493 Sinónimo: 1-((3R,3aS,6aS,6bS,9R,10aS,12aS,13bS)-3,9-dihydroxy-3a,6b-dimethylicosahydro-1H-cyclopenta[k]tetraphen-3-yl)ethanone; Nombre IUPAC: 1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-3,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]etanona SMILES: CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C