CAS RN 688301-42-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N,N-Dimetil-5-(fenilmetoxi)-1H-indol-3-etan-Alfa,Alfa,Beta,Beta-d4-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N,N-Dimetil-5-(fenilmetoxi)-1H-indol-3-etan-a,a,b,b-d4-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N,N-Dimetil-5-(fenilmetoxi)-1H-indol-3-etan-Alfa,Alfa,Beta,Beta-d4-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.