CAS RN 68808-54-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Amino-1,4-dimetil-5H-pirido[4,3-b]indol Acetato, TRC
CAS: 68808-54-8 Fórmula molecular: C13 H13 N3 . C2 H4 O2 Peso molecular (g/mol): 271.31 Sinónimo: 5H-Pyrido[4,3-b]indol-3-amine, 1,4-dimethyl-, acetate (1:1),5H-Pyrido[4,3-b]indol-3-amine, 1,4-dimethyl-, monoacetate (9CI),3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole monoacetate,3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole acetate,Trp-P 1 HOAc,Tryptophan p 1 acetate Nombre IUPAC: ácido acético; 1,4-dimetil-5H-pirido[4,3-b]indol-3-amina SMILES: CC(=O)O.Cc1nc(N)c(C)c2[nH]c3ccccc3c12