accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHN

CAS RN 6872-06-6

IUPAC Nombre: 2-methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Sinónimos: 2-methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Peso molecular (g/mol): 133.19
Fórmula molecular: C9H11N
InChi Key: QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CC2=CC=CC=C2N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados