CAS RN 68641-85-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac-Naproxeno 2-Éster Propólico, TRC
CAS: 68641-85-0 Fórmula molecular: C17H20O3 Peso molecular (g/mol): 272.34 Sinónimo: 6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid 1-Methylethyl Ester Nombre IUPAC: Propan-2-Yl 2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoato SMILES: COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)OC(C)C