CAS RN 68631-49-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
PBDE 153 50 μg/ml en nonano, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
2,2', 4,4', 5,5'-Éter hexabromodifenilo, TRC
CAS: 68631-49-2 Fórmula molecular: C12 H4 Br6 O Peso molecular (g/mol): 643.58 Sinónimo: Benzene, 1,1'-oxybis[2,4,5-tribromo-,1,1'-Oxybis[2,4,5-tribromobenzene],2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether,BDE 153,PBDE 153,PBDE No. 153 Nombre IUPAC: 1,2,4-tribromo-5-(2,4,5-tribromofenoxi)benceno SMILES: Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)cc2Br)cc1Br