CAS RN 68573-23-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Feruloilo Serotonina, TRC
CAS: 68573-23-9 Fórmula molecular: C20H20N2O4 Peso molecular (g/mol): 352.38 Sinónimo: N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenamide,N-Feruloylserotonin,NSC 369502 Nombre IUPAC: (E)-N-(2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)etil)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acrilamida SMILES: OC1=CC=C(NC=C2CCNC(/C=C/C3=CC(OC)=C(O)C=C3)=O)C2=C1