accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOOOCH3CH3

CAS RN 68515-48-0

IUPAC Nombre: 1,2-bis(7-methyloctyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Sinónimos: diisononyl phthalate di-''isononyl'' phthalate DINP di-isononylphthalate jayflex dinp palatinol N vestinol 9 palatinol DN vestinol NN witamol 150
Peso molecular (g/mol): 418.62
Fórmula molecular: C26H42O4
InChi Key: HBGGXOJOCNVPFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCC(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados