accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNHOOHOHOO

CAS RN 684283-16-7

IUPAC Nombre: 1-(phenanthrene-2-carbonyl)piperazine-2,3-dicarboxylic acid
Sinónimos: 1-(phenanthrene-2-carbonyl)piperazine-2,3-dicarboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 378.38
Fórmula molecular: C21H18N2O5
InChi Key: IWWXIZOMXGOTPP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1NCCN(C1C(O)=O)C(=O)C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados