accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CONOHN(R)(R)SNOOOSNH2N(Z)

CAS RN 68401-82-1

IUPAC Nombre: sodium (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Sinónimos: ceftizoxime sodium ceftizoxim-natrium CZX
Peso molecular (g/mol): 405.38
Fórmula molecular: C13H12N5NaO5S2
InChi Key: ADLFUPFRVXCDMO-LIGXYSTNSA-M
SMILES: [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados