CAS RN 68234-47-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
o-Ftalaldehído-d6, TRC
CAS: 68234-47-9 Fórmula molecular: C8D6O2 Peso molecular (g/mol): 140.17 Sinónimo: 1,2-Benzenedicarboxaldehyde-d6,1,2-Diformylbenzene-d6,1,2-Phthalaldehyde-d6,2-Formylbenzaldehyde-d6,2-Phthalaldehyde-d6,Benzene-1,2-dicarbaldehyde-d6,CIDEX OPA-d6,NSC 13394-d6,OP 100S-d6,OP 100SF-d6,Phthalic Aldehyde-d6,Phthalic Dialdehyde-d6,Phthalyldicarboxaldehyde-d6,Phtharal-d6,o-Benzenedicarbaldehyde-d6,o-Diformylbenzene-d6,Phthalaldehyde-d6,o-Phthaldialdehyde-d6,o-Phthalic Dialdehyde-d6 Nombre IUPAC: o-Ftalaldehído-d6 SMILES: [2H]C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])=O)=O