CAS RN 68214-07-3
IUPAC Nombre:
hexadecyltrimethylazanium hydrogen sulfate
Sinónimos:
cetyl-trimethyl-ammonium hydrogen sulfate
Peso molecular (g/mol):
381.62
Fórmula molecular:
C19H43NO4S
InChi Key:
UCRJJNVFJGKYQT-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
1
–
3
de
3
resultados
1
Hidrogenosulfato de cetiltrimetilamonio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Hidrogenosulfato de cetiltrimetilamonio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Hidrogenosulfato de cetiltrimetilamonio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.