accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrH3CNH3CCH3CH3

CAS RN 68105-02-2

IUPAC Nombre: dimethylditetradecylazanium bromide
Sinónimos: dimethylditetradecylazanium bromide
Peso molecular (g/mol): 518.75
Fórmula molecular: C30H64BrN
InChi Key: IRMGVPILCPGYNQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados