accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNHN

CAS RN 68104-63-2

IUPAC Nombre: 4-(piperazin-1-yl)benzonitrile
Sinónimos: 4-(piperazin-1-yl)benzonitrile
Peso molecular (g/mol): 187.25
Fórmula molecular: C11H13N3
InChi Key: DJJNYEXRPRQXPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados