CAS RN 68066-37-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metilbenzenosulfónico Dihidrato, TRC
CAS: 68066-37-5 Fórmula molecular: C7H8O3S . 2(H 2O) Peso molecular (g/mol): 208.24 Sinónimo: o-Toluenesulfonic Acid Dihydrate Nombre IUPAC: Ácido 2-metilbenzenosulfónico dihidratado SMILES: O=S(O)(C1=C(C)C=CC=C1)=O.O.O