accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONP

CAS RN 68014-21-1

IUPAC Nombre: tert-butyl N-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)carbamate
Peso molecular (g/mol): 377.42
Fórmula molecular: C23H24NO2P
InChi Key: KNXPVXCUELYHDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados