accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(S)(S)OOCH3H3CCH3

CAS RN 67945-22-6

IUPAC Nombre: 1,2-diethyl (1S,2S)-3,3-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboxylate
Sinónimos: 1,2-diethyl (1S,2S)-3,3-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboxylate
Peso molecular (g/mol): 214.26
Fórmula molecular: C11H18O4
InChi Key: MPRMNWDIYNBXRC-HTQZYQBOSA-N
SMILES: CCOC(=O)[C@H]1[C@H](C(=O)OCC)C1(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados