CAS RN 67922-26-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1,2,3,4,6-pentacloronaftaleno 100 μg/ml en nonano, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
1,2,3,4,6-Pentacloronaftaleno, TRC
CAS: 67922-26-3 Fórmula molecular: C10 H3 Cl5 Peso molecular (g/mol): 300.4 Sinónimo: Naphthalene, 1,2,3,4,6-pentachloro-,1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene,PCN 50,1,2,3,4,6-PentaCN,1,2,3,4,6-PCN,12346-Pentachloronaphthalene,12346-PentaCN,12346-PCN,PCN-50,PCN No. 50 Nombre IUPAC: 1,2,3,4,6-pentalfanonaftaleno SMILES: Clc1ccc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c1