CAS RN 67920-52-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Danshensu sodium salt, MedChemExpress
MedChemExpress Danshensu (sodium salt) is odium salt of danshensu from the widely used Chinese herb Danshen.