CAS RN 67776-06-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
S-Nitroso-N-acetil-D, L-penicillamina, TRC
CAS: 67776-06-1 Fórmula molecular: C7 H12 N2 O4 S Peso molecular (g/mol): 220.25 Sinónimo: Valine, N-acetyl-3-(nitrosothio)- (9CI, ACI),DL-Valine, N-acetyl-3-(nitrosothio)- (ZCI),N-Acetyl-3-(nitrosothio)valine (ACI),2-Acetamido-3-methyl-3-(nitrosothio)butanoic acid,N-Acetyl-S-nitroso-DL-penicillamine,N-Acetyl-S-nitrosopenicillamine,S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine,S-Nitrosoacetylpenicillamine,SNAP,SNAP (amino acid),2-Acetamido-3-methyl-3-nitrososulfanyl-butanoic acid,N-Acetyl-3-(nitrosothio)-DL-valine Nombre IUPAC: 2-acetamido-3-metil-3-nitrososulfanilbutanoico ácido SMILES: CC(=O)NC(C(=O)O)C(C)(C)SN=O