CAS RN 6762-51-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dexametasona-Delta17,20 21-Aldehído, TRC
CAS: 6762-51-2 Fórmula molecular: C22 H27 F O4 Peso molecular (g/mol): 374.45 Sinónimo: (11β,16α)-9-Fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al,9-Fluoro-11β,20-dihydroxy-16α-methyl-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al Nombre IUPAC: 2-(9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahidro-17H-ciclopenta[a]fenantra-17-ilideno)-2-hidroxiacetaldehído SMILES: F[C@@]12[C@]([C@]3([C@](C)(C[C@@H]1O)C(=C(C=O)O)[C@H](C)C3)[H])(CCC=4[C@]2(C)C=CC(=O)C4)[H]