accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHCH3H3CHOOOH(E)

CAS RN 6754-58-1

IUPAC Nombre: (2E)-1-[2,4-dihydroxy-6-methoxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Sinónimos: xanthohumol
Peso molecular (g/mol): 354.4
Fórmula molecular: C21H22O5
InChi Key: ORXQGKIUCDPEAJ-YRNVUSSQSA-N
SMILES: COC1=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C1C(=O)\C=C\C1=CC=C(O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)