CAS RN 6747-15-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
D,L-3-indolilglicina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
DL-3-Indolylglycine, MedChemExpress
MedChemExpress DL-3-Indolylglycine is an unnatural amino acid that is very similar to Tryptophan, with the indole moiety directly attached to the α-position.