accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOBrNCl

CAS RN 67443-38-3

IUPAC Nombre: 5-bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Sinónimos: 5-bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Peso molecular (g/mol): 237.44
Fórmula molecular: C5H2BrClN2O2
InChi Key: WWQQPSDIIVXFOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CN=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)