accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C

CAS RN 6742-54-7

IUPAC Nombre: undecylbenzene
Sinónimos: 1-phenylundecane
Peso molecular (g/mol): 232.41
Fórmula molecular: C17H28
InChi Key: XBEADGFTLHRJRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados