CAS RN 67341-29-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Araquidonilo-sn-glicero-3-fosfocolina (>90%), TRC
CAS: 67341-29-1 Fórmula molecular: C28H50NO7P Peso molecular (g/mol): 543.68 Sinónimo: (7R,13Z,16Z,19Z,22Z)-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphaoctacosa-13,16,19,22-tetraen-1-aminium 4-Oxide Inner Salt,[R-(all-Z)]-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphaoctacosa-13,16,19,22-tetraen-1-aminium 4-Oxide Inner Salt Nombre IUPAC: (R)-3-hidroxi-2-(((5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoil)oxi)propil (2-(trimetilamonio)etilofosfato SMILES: O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)O[C@@H](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)CO