accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3NNNOCl

CAS RN 67129-08-2

IUPAC Nombre: 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]acetamide
Sinónimos: metazachlor C14H16clN3O butisan S metazachlore
Peso molecular (g/mol): 277.75
Fórmula molecular: C14H16ClN3O
InChi Key: STEPQTYSZVCJPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(C)=C1N(CN1C=CC=N1)C(=O)CCl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados