CAS RN 67014-36-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Amino-6-metilbenzimidazolona, TRC
CAS: 67014-36-2 Fórmula molecular: C8 H9 N3 O Peso molecular (g/mol): 163.18 Nombre IUPAC: 5-amino-6-metil-1,3-dihidrobenzimidazol-2-ona SMILES: Cc1cc2NC(=O)Nc2cc1N