accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH

CAS RN 66990-30-5

IUPAC Nombre: tricosa-10,12-diynoic acid
Sinónimos: tricosa-10,12-diynoic acid
Peso molecular (g/mol): 346.56
Fórmula molecular: C23H38O2
InChi Key: DIEDVCMBPCRJFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados