CAS RN 66900-71-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(SP-4-2)-[(1S,2S)-1,2-Ciclohexanodiamina-κ N1,κ N2][sulfato(2-)-κ Oh,κ O']platino, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(SP-4-2)-[(1S,2S)-1,2-Ciclohexanodiamina-κ N1,κ N2][sulfato(2-)-κ Oh,κ O']platino, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(SP-4-2)-[(1S,2S)-1,2-Ciclohexanodiamina-κ N1,κ N2][sulfato(2-)-κ Oh,κ O']platino, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.