CAS RN 66895-33-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal de ciclohexilamonio del ácido 4-Methylumbelbelinfel, alfa-L-idopirianosidurónico, TRC
CAS: 66895-33-8 Fórmula molecular: C16 H16 O9 . C6 H13 N Peso molecular (g/mol): 451.47 Sinónimo: α-L-Idopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, compd. with cyclohexanamine (1:1),4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl α-L-idopyranosiduronic acid cyclohexylammonium salt,4-Methylumbelliferyl α-L-idopyranosiduronic acid cyclohexylammonium salt,4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide cyclohexylammonium salt Nombre IUPAC: ciclohexanamina; (2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocrofeno-7-il)oxioxano-2-ácido carboxílico SMILES: CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)ccc12.NC4CCCCC4