accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NHNOHN(S)OHO

CAS RN 6686-02-8

IUPAC Nombre: (2S)-2-[2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]-3-phenylpropanoic acid
Sinónimos: (2S)-2-[2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]-3-phenylpropanoic acid
Peso molecular (g/mol): 351.41
Fórmula molecular: C20H21N3O3
InChi Key: IMMPMHKLUUZKAZ-DAFXYXGESA-N
SMILES: NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados