CAS RN 6677-15-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Valerato de 17Alfa-Hidroxiprogesterona, TRC
CAS: 6677-15-2 Fórmula molecular: C26 H38 O4 Peso molecular (g/mol): 414.58 Sinónimo: 17α-Hydroxyprogesterone Valerate,17-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione Valerate Nombre IUPAC: [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenten[a]fenantotra-17-il] pentanoato SMILES: CCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C