CAS RN 6672-30-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-(+)-3-metilciclopentanona, TRC
CAS: 6672-30-6 Fórmula molecular: C6H10O Peso molecular (g/mol): 98.14 Sinónimo: (3R)-3-Methylcyclopentanone,(+)-3-Methylcyclopentanone,(3R)-3-Methylcyclopentan-1-one,(R)-3-Methylcyclopentanone Nombre IUPAC: (3R)-3-metilciclopentán-1-ona SMILES: C[C@@H]1CCC(=O)C1