CAS RN 667-66-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Beta-Cortolone, TRC
CAS: 667-66-3 Fórmula molecular: C21 H34 O5 Peso molecular (g/mol): 366.49 Sinónimo: 3α,17,20β,21-Tetrahydroxy-11-pregnanone,5β-Pregnan-11-one, 3α,17,20β,21-tetrahydroxy- (7CI,8CI),20β-Cortolone,20β-Hexahydrocortisone,3α,17,20β,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-11-one,3α,17α,20β,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-11-one,5β-Pregnan-3α,17α,20β,21-tetrol-11-one,5β-Pregnane-3α,17α,20β,21-tetrol-11-one,NSC 56997 Nombre IUPAC: (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-3,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-11-una SMILES: C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)([C@H](O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23