CAS RN 66347-27-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-Nitrofenil 2-O-(Alfa-L-fucopiranosil)-Beta-D-galactopiranósido, TRC
CAS: 66347-27-1 Fórmula molecular: C18 H25 N O12 Peso molecular (g/mol): 447.39 Nombre IUPAC: (2S,3S,4R,5S,6S)-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxi-6-metiloxano-3,4,5-triol SMILES: C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O