accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOSNH2N

CAS RN 6633-61-0

IUPAC Nombre: methyl 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Sinónimos: methyl 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 158.18
Fórmula molecular: C5H6N2O2S
InChi Key: UJNNCGWBDJHCEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CN=C(N)S1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados