accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNH3CCH3OPOOOH3C

CAS RN 663199-28-8

IUPAC Nombre: 1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium dibutyl phosphate
Sinónimos: 1-butyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate
Peso molecular (g/mol): 348.42
Fórmula molecular: C16H33N2O4P
InChi Key: NTXQJRGQUZXUMU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CCCCN1C=C[N+](C)=C1.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados