accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6628-04-2

IUPAC Nombre: 2-methylquinolin-4-amine
Sinónimos: 2-methyl-quinolin-4-ylamine
Peso molecular (g/mol): 158.2
Fórmula molecular: C10H10N2
InChi Key: COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(N)=C2C=CC=CC2=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados