accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHOHNO

CAS RN 6623-81-0

IUPAC Nombre: 5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Sinónimos: 5-methoxy-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione
Peso molecular (g/mol): 142.11
Fórmula molecular: C5H6N2O3
InChi Key: KELXHQACBIUYSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CNC(=O)NC1=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados