CAS RN 661463-79-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Lamotrigina 3,5-Didesamino-3,5-dixo, TRC
CAS: 661463-79-2 Fórmula molecular: C9 H5 Cl2 N3 O2 Peso molecular (g/mol): 258.06 Sinónimo: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione,Lamotrigine Imp. D (EP) Nombre IUPAC: 6-(2,3-diclorofenilo)-2H-1,2,4-triazina-3,5-diona SMILES: Clc1cccc(C2=NNC(=O)NC2=O)c1Cl
2
6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5(2H,4H)-diona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.