accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OHNOOONHOHO

CAS RN 6610-42-0

IUPAC Nombre: 2-(2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-carbamoylbutanamido)acetic acid
Sinónimos: (2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-carbamoylbutanamido)acetic acid
Peso molecular (g/mol): 337.33
Fórmula molecular: C15H19N3O6
InChi Key: SOUXAAOTONMPRY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(=O)CCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)NCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)