accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 66003-76-7

IUPAC Nombre: diphenyliodanium trifluoromethanesulfonate
Sinónimos: diphenyliodanium triflate
Peso molecular (g/mol): 430.18
Fórmula molecular: C13H10F3IO3S
InChi Key: SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados