accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOOOOHN(S)(S)(R)(R)N

CAS RN 66-32-0

IUPAC Nombre: (1S,18S,20R,21R)-9-oxo-12-oxa-8,17-diazaheptacyclo[15.5.2.0¹,¹⁸.0²,⁷.0⁸,²².0¹¹,²¹.0¹⁵,²⁰]tetracosa-2,4,6,14-tetraen-17-ium nitrate
Sinónimos: (1S,18S,20R,21R)-9-oxo-12-oxa-8,17-diazaheptacyclo[15.5.2.0¹,¹⁸.0²,⁷.0⁸,²².0¹¹,²¹.0¹⁵,²⁰]tetracosa-2,4,6,14-tetraen-17-ium nitrate
Peso molecular (g/mol): 397.43
Fórmula molecular: C21H23N3O5
InChi Key: JWKVPTXNWFCSIW-OFWMIIDDSA-O
SMILES: [O-][N+]([O-])=O.O=C1CC2OCC=C3C[NH+]4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2C5N1C1=CC=CC=C61
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados