accessibility menu, dialog, popup

UserName

A(a)

CAS RN 65945-33-7

IUPAC Nombre: 1,2-diethenylbenzene; bis(2-aminoethyl)[(2-ethenylphenyl)methyl]amine
Sinónimos: bis(2-aminoethyl)[(2-ethenylphenyl)methyl]amine; divinylbenzene
Peso molecular (g/mol): 349.52
Fórmula molecular: C23H31N3
InChi Key: UUZFYSHIFAAYRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CC1=CC=CC=C1C=C.NCCN(CCN)CC1=CC=CC=C1C=C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)