accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)O(S)(S)(R)HON

CAS RN 65928-58-7

IUPAC Nombre: 2-[(1R,3aS,3bS,11aS)-1-hydroxy-11a-methyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]acetonitrile
Sinónimos: dienogest dienogestum 地诺孕素 endometrion
Peso molecular (g/mol): 311.43
Fórmula molecular: C20H25NO2
InChi Key: AZFLJNIPTRTECV-FUMNGEBKSA-N
SMILES: C[C@]12CCC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados