CAS RN 65733-16-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-(+)-Metopreno, TRC
CAS: 65733-16-6 Fórmula molecular: C19 H34 O3 Peso molecular (g/mol): 310.47 Sinónimo: (S)-Methoprene,2,4-Dodecadienoic acid, 11-methoxy-3,7,11-trimethyl-, 1-methylethyl ester, (2E,4E,7S)-,2,4-Dodecadienoic acid, 11-methoxy-3,7,11-trimethyl-, 1-methylethyl ester, [S-(E,E)]-,(+)-Methoprene,(7S)-Methoprene,Altosid XR Briquets,Altoside CP 10,Altoside CP 2,Diacon II,Extinguish,Precor,S-Methoprene,ZR 2458,d-Methoprene Nombre IUPAC: propan-2-il (2E,4E,7S)-11-metoxi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato SMILES: COC(C)(C)CCC[C@H](C)C\C=C\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C