CAS RN 65666-07-1
IUPAC Nombre:
(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-[(2S,3S)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Sinónimos:
(2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-[(2S,3S)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
Peso molecular (g/mol):
482.44
Fórmula molecular:
C25H22O10
InChi Key:
SEBFKMXJBCUCAI-WAABAYLZSA-N
SMILES:
COC1=CC(=CC=C1O)[C@@H]1OC2=CC(=CC=C2O[C@H]1CO)[C@H]1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(=O)[C@@H]1O
1
–
1
de
1
resultados
1
Silemina (>80%), TRC
CAS: 65666-07-1 Fórmula molecular: C25H22O10 Peso molecular (g/mol): 482.44 Sinónimo: Apihepar,Darsil,Flavobion,Karsilin,Laragon,Legalon,Legalon 70,Pluropon,Silarin,Silepar,Silirex,Silistrong,Silmar,Silymarin Group,Silystrong Nombre IUPAC: 3,5,7-trihidroxi-2-(3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-(hidroximetil)-2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxina-6-il)croman-4-una SMILES: COC1=C(O)C=CC(C2C(CO)OC3=C(C=C(C4C(O)C(C5=C(O)C=C(O)C=C5O4)=O)C=C3)O2)=C1