CAS RN 65567-34-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
S-(+)-N-Mefenitoína Desmetil, TRC
CAS: 65567-34-2 Fórmula molecular: C11 H12 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 204.23 Sinónimo: 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-, (5S)-,2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-, (S)-,(5S)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione,(+)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin,(+)-5-Phenyl-5-ethylhydantoin,(+)-Nirvanol,(S)-(+)-Nirvanol,(S)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin,(S)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione,(S)-5-Phenyl-5-ethylhydantoin,(S)-Nirvanol Nombre IUPAC: (5S)-5-etil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona SMILES: CC[C@]1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2